3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300092-1G OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA 810 EUR
APOSOR300092-1G APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18793407
Núm. CAS: 1276056-79-1