1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR300098-250MG OR300098-1G
APOSOR300098-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR300098-250MG APOSOR300098-1G
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658291
Núm. CAS: 91544-03-5