Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline, Methyl 1-chloro-2-azanaphthalene-6-carboxylate
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 464 EUR
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21365100
Núm. CAS: 1357946-43-0