Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300108-500MG OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA 364 EUR
APOSOR300108-500MG APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18250895
Núm. CAS: 1206975-02-1