Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300109-250MG
OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA
638
EUR
APOSOR300109-250MG
APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈BrNO₂ MW: 266,091 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19981746 Núm. CAS: 1330750-67-8 |