5-Bromo-6-methylisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300110-100MG OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR300110-100MG APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264577
Núm. CAS: 1146298-61-4