1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300111-250MG
APOSOR300111-250MGEA 58 EUR
APOSOR300111-250MG
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190244
Núm. CAS: 1196146-81-2