5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,2-dihydro-1-oxoisoquinoline
OR300119-1G OR300119-250MG OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA 132 EUR
APOSOR300119-1G APOSOR300119-250MG APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226915
Núm. CAS: 190777-77-6