3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-6-methoxy-2-azanaphthalene
OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-1GEA 527 EUR
APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044725
Núm. CAS: 82117-20-2