(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300123-500MG OR300123-1G
APOSOR300123-500MGEA 97.3 EUR
APOSOR300123-500MG APOSOR300123-1G
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀N₂·ClH
MW: 194,661 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696103
Núm. CAS: 1001906-56-4