1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300127-250MG OR300127-100MG
APOSOR300127-250MGEA 435 EUR
APOSOR300127-250MG APOSOR300127-100MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22689644
Núm. CAS: 1374656-02-6