Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300130-100MG
OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA
324
EUR
APOSOR300130-100MG
APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈ClNO₂ MW: 221,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22689680 Núm. CAS: 1416713-88-6 |