1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-7-methoxy-2-azanaphthalene
OR300132-500MG OR300132-100MG OR300132-250MG
APOSOR300132-500MGEA 277 EUR
APOSOR300132-500MG APOSOR300132-100MG APOSOR300132-250MG
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₈INO
Pto. de fusión: 86…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037478
Núm. CAS: 952569-54-9