Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300142-1G OR300142-250MG
APOSOR300142-1GEA 34.8 EUR
APOSOR300142-1G APOSOR300142-250MG
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03840643
Núm. CAS: 109216-60-6