Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300143-1G OR300143-250MG
APOSOR300143-1GEA 244 EUR
APOSOR300143-1G APOSOR300143-250MG
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115092
Núm. CAS: 247583-69-3