Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300148-1G OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA 543 EUR
APOSOR300148-1G APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738347
Núm. CAS: 885278-69-3