3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 5-Borono-3-chloroisoquinoline, (3-Chloroisoquinolin-5-yl)boronic acid
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 435 EUR
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22199341
Núm. CAS: 1429665-44-0