Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300152-250MG
APOSOR300152-250MGEA 58 EUR
APOSOR300152-250MG
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699186
Núm. CAS: 1170483-34-7