3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 498 EUR
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22199344
Núm. CAS: 2096333-80-9