1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 252 EUR
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₅BrClNO
MW: 234,478 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255548
Núm. CAS: 1256823-11-6