2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 340 EUR
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03161180
Núm. CAS: 102732-63-8