4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300178-100MG OR300178-250MG
APOSOR300178-100MGEA 261 EUR
APOSOR300178-100MG APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536716
Núm. CAS: 2209086-85-9