1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 299 EUR
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₆H₇NS
MW: 125,191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31536717
Núm. CAS: 2187435-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III