2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300184-1G OR300184-250MG
APOSOR300184-1GEA 340 EUR
APOSOR300184-1G APOSOR300184-250MG
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Formula: C₈H₆BrN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250251
Núm. CAS: 130148-53-7