3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300187-1G OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA 335 EUR
APOSOR300187-1G APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₈H₇IN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12963282
Núm. CAS: 1190316-96-1