6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300199-250MG OR300199-1G
APOSOR300199-250MGEA 531 EUR
APOSOR300199-250MG APOSOR300199-1G
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol
Formula: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28129182
Núm. CAS: 1214241-98-1