1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300232-250MG OR300232-100MG
APOSOR300232-250MGEA 364 EUR
APOSOR300232-250MG APOSOR300232-100MG
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561266
Núm. CAS: 2227272-47-9