3-Phenylpyrazin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR300239-1G
OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA
248
EUR
APOSOR300239-1G
APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Formula:
C₁₀H₉N₃ MW: 171,199 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05722803 Núm. CAS: 41270-67-1 |