8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300240-1G OR300240-250MG
APOSOR300240-1GEA 277 EUR
APOSOR300240-1G APOSOR300240-250MG
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561275
Núm. CAS: 2227272-49-1