(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300246-1G OR300246-250MG
APOSOR300246-1GEA 383 EUR
APOSOR300246-1G APOSOR300246-250MG
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀BrN·ClH
MW: 236,537 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28893555
Núm. CAS: 1646570-05-9