tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 618 EUR
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
MW: 300,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30531038
Núm. CAS: 1998726-82-1