5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300252-1G OR300252-250MG
APOSOR300252-1GEA 488 EUR
APOSOR300252-1G APOSOR300252-250MG
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Formula: C₅H₆IN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705772
Núm. CAS: 91416-90-9