2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300257-100MG OR300257-250MG
APOSOR300257-100MGEA 432 EUR
APOSOR300257-100MG APOSOR300257-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂S
MW: 219,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22036527
Núm. CAS: 1368338-34-4