2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300260-100MG OR300260-250MG
APOSOR300260-100MGEA 596 EUR
APOSOR300260-100MG APOSOR300260-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₉BrN₂S
MW: 233,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22571362
Núm. CAS: 1280704-26-8