tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 290 EUR
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12408236
Núm. CAS: 879887-32-8