1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 284 EUR
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Pto. Ebullición: 176 °C (12 mm Hg)
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047620
Núm. CAS: 56234-20-9