4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300274-1G OR300274-250MG
APOSOR300274-1GEA 238 EUR
APOSOR300274-1G APOSOR300274-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₁₁N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02854749
Núm. CAS: 17899-48-8