5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR300279-1G
OR300279-500MG
APOSOR300279-1GEA
868
EUR
APOSOR300279-1G
APOSOR300279-500MG
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂S·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26680605 Núm. CAS: 693771-79-8 |