7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300314-1G OR300314-250MG
APOSOR300314-1GEA 1450 EUR
APOSOR300314-1G APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Formula: C₁₄H₁₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29765459
Núm. CAS: 1301219-07-7