7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300315-100MG OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA 179 EUR
APOSOR300315-100MG APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formula: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937964
Núm. CAS: 1260493-98-8