(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300318-100MG OR300318-250MG
APOSOR300318-100MGEA 174 EUR
APOSOR300318-100MG APOSOR300318-250MG
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257860
Núm. CAS: 1211592-59-4
UN: 3259
ADR: 8,III