tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300320-100MG OR300320-250MG
APOSOR300320-100MGEA 183 EUR
APOSOR300320-100MG APOSOR300320-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₄BrClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621104
Núm. CAS: 2231673-63-3