1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 1080 EUR
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06762717
Núm. CAS: 28694-40-8