2-Bromo-3-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 574 EUR
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03695835
Núm. CAS: 35740-86-4