3-Bromoquinolin-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300363-1G OR300363-250MG
APOSOR300363-1GEA 142 EUR
APOSOR300363-1G APOSOR300363-250MG
3-Bromoquinolin-5-amine
3-Bromoquinolin-5-amine
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20327979
Núm. CAS: 116632-57-6