4-Methyl-3-nitroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300364-1G OR300364-250MG
APOSOR300364-1GEA 215 EUR
APOSOR300364-1G APOSOR300364-250MG
4-Methyl-3-nitroquinoline
4-Methyl-3-nitroquinoline
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01574741
Núm. CAS: 79965-62-1