Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300366-1G OR300366-250MG
APOSOR300366-1GEA 0 EUR
APOSOR300366-1G APOSOR300366-250MG
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19703294
Núm. CAS: 1445781-45-2