3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300369-1G OR300369-250MG OR300369-100MG
APOSOR300369-1GEA 1020 EUR
APOSOR300369-1G APOSOR300369-250MG APOSOR300369-100MG
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20327982
Núm. CAS: 1344046-13-4