3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300370-1G OR300370-250MG
APOSOR300370-1GEA 404 EUR
APOSOR300370-1G APOSOR300370-250MG
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380416
Núm. CAS: 1335052-66-8