2-Chloroquinoxalin-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300371-1G OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA 191 EUR
APOSOR300371-1G APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628196
Núm. CAS: 112928-27-5